Tisk…
VWR® TS Professional, Semimikrováhy: Dotyková Obrazovkou a Ionizátorem
Dodavatel: VWR Collection
611-3812EA 84420 CZK
611-3812 611-3813 611-3814 611-3811
VWR® TS Professional, Semimikrováhy: Dotyková Obrazovkou a Ionizátorem
Váhy
Semi-mikrováhy s 5" barevným dotykovým displejem a zabudovaným ionizátorem zaručují správnou přípravu vzorků. Na vážených vzorcích se v laboratořích akumuluje elektrostatický náboj. Tento náboj může ovlivnit výsledky vážení. Zabudovaný ionizátor neutralizuje statickou elektřinu vstřelováním iontů a připraví vzorek během několika sekund k vážení. Systém kalibrace váhy automaticky nakalibruje, jakmile nastane teplotní změna nebo uplyne určitá doba (tovární nastavení), čímž se zajišťuje přesnost měření, i když uživatel neprovede manuální kalibraci.
  • interní kalibrace a RS232 připojení v základní verzi (volitelná možnost kalibračního certifikátu z výroby)
  • volba jazyka (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština nebo portugalština)
  • funkce: kontrolní vážení, statistika, dynamické vážení, receptury a počítání kusů se statistickým hlášením
  • rozšířená funkce stanovení hustoty, s výpočtem indexu hustoty pro určení kvality kovů
  • funkce pro určení přírodních/syntetických vláken (bavlna, plátno, vlna, nylon a polyester se statistickým hlášením
  • sériový výstup pro připojení k tiskárně, USB port pro import nebo export výsledků
Váhy jsou dodávány s pokročilými aplikacemi a velkými databázemi pro profesionální používání. Uživatel může snadno a efektivně využívat všechny funkce váhy díky snadnému přístupu do interaktivních nabídek prostřednictvím grafických symbolů. Váhy jsou vybaveny chráněným přístupem pro 10 uživatelů a možností individuálního nastavení a hesla pro každého z těchto uživatelů. Vhodné pro laboratoře vyžadující soulad se zásadami správné laboratorní praxe (GLP).
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o dodávce: Dodáváno se síťovým adaptérem a univerzální zástrčkou vhodnou pro EU i UK. Volitelné příslušenství zahrnuje sadu pro určení hustoty a sériovou tiskárnu.
Upozornení: Jednotky s označením D, mají dvojitý rozsah, s označením i mají funkci vnitřní kalibrace a jednotky s označením C mají kalibrační certifikát.