Tisk…
VWR®, Váhy semi-mikro s ionizátorem, řada SM a SMG
Dodavatel: VWR Collection
611-3801EA 73940 CZK
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Váhy semi-mikro s ionizátorem, řada SM a SMG
Váhy
Semi-mikrováhy s rozlišením 0,01 mg a ionizátorem, který zaručuje správnou přípravu vzorků. Na vážených vzorcích se v laboratořích akumuluje elektrostatický náboj. Tento náboj může ovlivnit výsledky vážení. Zabudovaný ionizátor neutralizuje statickou elektřinu vstřelováním iontů a připraví vzorek během několika sekund k vážení. Systém kalibrace váhy automaticky nakalibruje, jakmile nastane teplotní změna nebo uplyne určitá doba (tovární nastavení), čímž se zajišťuje přesnost měření, i když uživatel neprovede manuální kalibraci Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
  • zabudovaný snímač