Tisk…
VWR®, Kádinky, nízké, PMP (TPX)
Dodavatel: VWR Collection
213-0510EA 338 CZK
213-0510 213-0482 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486 213-0487 213-0488
VWR®, Kádinky, nízké, PMP (TPX)
Kádinky
Vyrobeno z PMP (TPX ), naprosto průhledná
  • vynikající chemická odolnost
  • tištěná stupnice
  • pro dlouhodobý provoz snáší teploty v rozmezí 0 na 121 °C (na kratší dobu až 170 °C)
  • pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR