Tisk…
Preparativní náplně s širokými póry, J.T. Baker® BAKERBOND®
Dodavatel: Avantor
7191-00EA 0 CZK
7191-00 7191-02 7191-05 7183-02 7207-00
Preparativní náplně s širokými póry, J.T. Baker® BAKERBOND®
Chromatografii, Sorbenty HPLC sorbenty
Náplně kolon na bázi silikagelu s vysokou účinností purifikace silně hydrofilních peptidů a proteinů, založené na hydrofobních vlastnostech a tvaru molekul.