Tisk…
OmniTop Sample Tubes® Assemblies, Pre-Sterilised Single-Use
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
734-2986EA 39790 CZK
734-2986 734-3360 734-2993 734-2994 734-2995 734-2985 734-2987 734-2990 734-2989 734-2991 PAWB15CTAPPCFDSL00 PAWB50CTA-CF-DSL-S
OmniTop Sample Tubes® Assemblies, Pre-Sterilised Single-Use
Zkumavky Zkumavky na vzorky
Zařízení OmniTop Sample Tubes® je velice užitečné pro přenos a odběr kapalných vzorků. Každá zkumavka OmniTop je dodávaná s připevněným filtrem 0,2 µm a 18" hadičkou (C-Flex®, TYGON®, silikonová nebo PharMed®).
  • Přizpůsobitelný systém čepice
  • Jedinečný design uzávěru umožňuje úplné přizpůsobení
  • Možnost použít různé vnitřní a vnější Ø hadičky
  • Široký výběr hadicových materiálů
  • Snadno konfigurovatelné prakticky s jakýmkoliv typem hadičky
  • Na jedno použití
  • Nákladově efektivní
  • Zkrácená doba montáže a instalace
  • Odstraňte validaci čištění
  • Flexibilní výroba
  • Design umožňuje rychlé dodání po malých sériích
  • Uzavírací systém lze použít s různými skleněnými lahvemi
  • K dispozici jednotlivě zabalené nebo nakonfigurované v rozdělovači
Tyto trubky jsou k dispozici s vnitřními ponornými trubicemi nebo bez nich, aby se usnadnilo odstranění tekutiny uvnitř.
Zkumavky OmniTop Sample Tubes® mohou být asepticky připojeny k Vašemu bioreaktoru nebo jinému zařízení pomocí standardních sterilních svářeček jako např. Terumo SCD-IIB. Mohou být také asepticky zapečetěny (mokré nebo suché) pomocí stolního zařízení Genesis SE340 nebo ručního zařízení na baterie SE640.
OmniTop pro přenos biofarmaceutických produktů a činidel v uzavřeném systému, při výměně plynů, vzorkování biofarmaceutických produktů a činidel, skladování biofarmaceutických produktů a činidel. Pro použití se stolními, poloprovozními a výrobními bioreaktory Mohou být také využity se sterilními spojovacími zařízením a termálními nebo RF svářečkami.
OmniTop Sample Tubes® are available in a wide variety of standard configurations or they can be customised to suit your specific applications.
Balení: Available individually packaged or configured in manifold