Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Dodavatel: Avantor
7095-01EA 9090 CZK
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi oxidu křemičitého
  • Extrakce sloučenin z objemů roztoku vzorku od několika set µl až do 1 l
  • Zpracování vakuem nebo přetlakem
Obecné aplikace: Polární z nepolárních/polárních rozpouštědel pomocí mechanismů podobným vodíkovým vazbám.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.