Tisk…
VWR® Powerpette Plus, Nástavec pipetovací
Dodavatel: VWR Collection
612-3686EA 9330 CZK
612-3686 613-4445
VWR® Powerpette Plus, Nástavec pipetovací
Pipety Nástavce pipetovací
Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
  • rychlost sání a vypouštění pohodlně ovládané pomocí tlačítek
  • tři nasávací a vypouštěcí režimy
  • vysoká i nízká nastavení mají různou rychlost
  • při plném nabití lze používat nepřetržite 8 hodin
  • slabé světlo baterie oznamuje, že zbývá 1 hodina nabití
Nabízí jedinečnou kombinaci funkcí, které poskytují přesné ovládání prsty v klasickém designu, vhodném pro uživatele s velkýma nebo malýma rukama. Režim vypouštění pomocí gravitace (plné vypouštění) je navržen pro použití s pipetami ‘To Deliver' (TD).
Informace o dodávce: Dodáván se dvěma 0,45 a 0,2 µm hydrofobními filtry (0,45 a 0,2 µm) pro účinnou ochranu proti vzdušné kontaminaci; 2×1,2 V nikl-metal hydridový akumulátor a univerzální nabíječka.