Tisk…
Bezpečnostní helmy, G3501
Dodavatel: 3M
G3501MRD G3501MVI G3501MGU G3501MGP G3501MBB G3501MOR
111-2319EA 2080 CZK
111-2319 111-2320 111-2317 111-2316 111-2315 111-2318
Bezpečnostní helmy, G3501
Přilby Přilby bezpečnostní
Průmyslová bezpečnostní helma G3501 s izolací proti elektrickému proudu 3M™ nabízí vysokou úroveň ochrany pro použití v nejnáročnějších podmínkách. Lehká a odolná helma s možností připevnění řady doplňků na ochranu sluchu, zraku a obličeje, které jsou navrženy pro použití v náročných podmínkách průmyslového zpracování kovů. Nabízí vysokou kompatibilitu, pohodlí a jednoduché použití bez kompromisů.
  • Nabízí kompletní řešení ochrany v podmínkách průmyslového zpracování kovů díky kompatibilitě s širokou řadou bezpečnostních produktů a příslušenství vyžadovaných v tomto prostředí
  • K dispozici v šesti barevných variacích vyhovujících vašemu brandingu a potřebám identifikace
Velikost: 530 až 620 mm, hmotnost: 392 g.
Certifikace: Splňují požadavky směrnice OOP (89/686/EHS); EN 397:2012; EN 50365:2002 pro ochranu osob při práci pod nízkým napětím, schválené pro použití při teplotách od –30 °C do +150 °C.