Tisk…
Bezpečnostní helmy, uvex pheos E-WR
Dodavatel: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 583 CZK
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Bezpečnostní helmy, uvex pheos E-WR
Přilby Přilby bezpečnostní
Lehké bezpečnostní helmy uvex pheos nabízí sportovní design a maximální komfort při nošení. Odolná a pevná skořepina helmy snadno odolá bočnímu tlaku a splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro ochranu při konstrukčních a průmyslových pracích.
  • Umožňují rychlé a snadné přizpůsobení individuálním požadavkům nositele – ochranného štítu, bezpečnostních brýlí, chráničů uší nebo hlavové svítilny
  • Zavěšený popruh s kolečkovou ráčnou umožňuje variabilní nastavení šířky
  • Díky systému upevnění pomocí šestibodového textilního popruhu skvěle padnou a nabízí pohodlné nošení
  • Větrání Climazone a dlouhý kšilt
  • Sloty v přední části helmy pro připojení svítilny a boční adaptéry Euroslot (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů uší a systému ochranného štítu uvex pheos
Vhodné pro elektrikáře díky plně uzavřené skořepině helmy.
Velikost: 520 - 610 mm
Certifikace: Splňuje EN 397 a požadavky pro použití za velmi nízkých teplot (–30 °C) a požadavky na ochranu před postříkáním roztaveným kovem; EN 50365 (1000 VAC).