Tisk…
Silikagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
1830.9025EA 0 CZK
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Silikagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %