Tisk…
VWR®, Kádinky odměrné, s uchem, PMP (TPX)
Dodavatel: VWR Collection
213-0504EA 87.3 CZK
213-0504 213-0505 213-0506 213-0507 213-0508 213-0509
VWR®, Kádinky odměrné, s uchem, PMP (TPX)
Kádinky
Vyrobeno z PMP, naprosto průhledná
  • s tištěnou stupnicí
  • vynikající chemická odolnost
  • vybavena uchem pro snadnější použití
  • pro dlouhodobý provoz snáší teploty v rozmezí 0...+121 °C (na kratší dobu až 170 °C)
  • pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR