Tisk…
VWR®, Kádinky, nízké, PP
Dodavatel: VWR Collection
213-0511EA 122 CZK
213-0511 213-0489 213-0490 213-0491 213-0492 213-0493 213-0494 213-0495 213-0496
VWR®, Kádinky, nízké, PP
Kádinky
PP, průsvitný.
  • s tištěnou stupnicí
  • lze stohovat, pokud jsou skladovány prázdné
  • snáší teploty v rozmezí 0 až 121 °C
  • pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR
Ideální pro všeobecné laboratorní využití. S výlevkou a dobře viditelnou tištěnou stupnicí.