Tisk…
Digital thermo-hygrometers, SICCO
Dodavatel: Bohlender
V1866-07 V1863-07 V1863-05
BOHLV1866-07EA 3600 CZK
BOHLV1866-07 BOHLV1863-07 BOHLV1863-05
Digital thermo-hygrometers, SICCO
Vlhkoměry Teploměry-vlhkoměry digitální
Electronic thermo-hygrometer with max-min function suitable for desiccators.