Tisk…
Laboratorní mrazáky, LABO 530/730
Dodavatel: KIRSCH PHILIPP
10052 10450
KIRS10052EA 0 CZK
KIRS10052 KIRS10450
Laboratorní mrazáky, LABO 530/730
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Tyto laboratorní mrazničky jsou vybaveny chlazením s recirkulací vzduchu, systémem rychlého odmrazování, funkcí rychlého zmrazování a rozhraním RS485.
  • Samozavírací dveře s pravým pantem
  • Mikroprocesorem řízená regulace teploty a rozmrazování pro maximalizaci teplotní stability
  • Membránová klávesnice s digitálním zobrazením teploty a pamětí minimální/maximální teploty
  • Ovládací a zobrazovací senzory chráněné bezpečnostními zábranami
  • Alarmy lze předávat pomocí bezpotenciálového kontaktu
  • Extra silná 70 mm energeticky úsporná izolace
  • Vyhřívání rámu dveří a nastavitelné nožičky
Vnější kryt je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu (nerez) s bílou práškovou barvou proti poškrábání. Interiér je vyroben z hladkého hliníku s bezbarvým ochranným nátěrem.