Tisk…
Membrane caps for polarographic Dissolved Oxygen probes, Orion™
Dodavatel: Thermo Orion
080515 O81003
664-0495EA 1840 CZK
664-0495 ORIOO81003
Membrane caps for polarographic Dissolved Oxygen probes, Orion™
Uzávěry Uzávěry bezpečnostní a uzávěry bezpečnostní na odpad
These membrane caps help to reduce probe servicing time and eliminate assembly problems. Convenient screw-on membrane caps help ensure optimal probe performance.