Tisk…
Rukavice odolné proti elektrickému proudu, model E016Y, třída 0
Dodavatel: Marigold (Ansell)
E016Y/10 E016Y/11
112-5109EA 0 CZK
112-5109 112-5110
Rukavice odolné proti elektrickému proudu, model E016Y, třída 0
Rukavice
Tyto rukavice s izolací proti elektrickému proudu jsou vyrobeny ze 100% přírodního latexu patentovaným procesem máčení, který je šetrný k životnímu prostředí; jsou neobyčejně ohebné a poskytují manuální zručnost.
  • Ergonomický tvar ruky v klidu a nevybočené prsty snižují únavu rukou
  • Velkorysá rozšířená manžeta poskytuje prostor pro oblečení
  • Hladký povrch pro snadné nazouvání a svlékání
Typické oblasti použití: oblasti s rizikem kontaktu s objekty pod napětím AC ≥50 V, dodavatelé elektrické energie, výroba a opravy hybridních motorů, údržba, opravy a provoz (MRO) ve všech průmyslových odvětvích, opravy a údržba v rámci hromadné přepravy, údržba, opravy a přenos elektřiny v rámci elektrické sítě, opravy telekomunikační sítě v blízkosti elektrické sítě.
Použití do max. AC napětí: 1000 V
Certifikace: Certifikace odolnosti proti kyselinám (kategorie A), ozónu (kategorie Z) a velmi nízkým teplotám (kategorie C).
Třída 0 žluté poskytuje ochranu proti elektrickému oblouku třídy 1 v souladu s EN 61482-1-2.
Kat. III