Cefsulodin sodium salt
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
Synonyms:
Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
0219867780
0219867783
ICNA0219867780EA
2740
CZK
ICNA0219867780
ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Vzorec:
C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂ MW: 554,524 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07793338 CAS číslo: 52152-93-9 |