Tisk…
Probucol ≥98%
Dodavatel: MP Biomedicals
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 4260 CZK
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Vzorec: C₃₁H₄₈O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079281
CAS číslo: 23288-49-5