Tisk…
Cefazolin Sodium Salt
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215494680 0215494690 0215494691
ICNA0215494680EA 2160 CZK
ICNA0215494680 ICNA0215494690 ICNA0215494691
Cefazolin Sodium Salt
Cefazolin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Vzorec: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
MDL Number: MFCD00056883
CAS číslo: 27164-46-1