Hydrocortisone-21-acetate
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
Synonyms:
Hydrocortisone acetate
0210199505
0210199510
ICNA0210199505EA
4200
CZK
ICNA0210199505
ICNA0210199510
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Vzorec:
C₂₃H₃₂O₆ MW: 404.51 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS číslo: 50-03-3 |