Tisk…
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99%, crystalline
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
02100357.2 0210035701 0210035705 0210035725
ICNA02100357.2EA 1420 CZK
ICNA02100357.2 ICNA0210035701 ICNA0210035705 ICNA0210035725
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99%, crystalline
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Storage temperature: -20 °C
Vzorec: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
MDL Number: MFCD00134656
CAS číslo: 54-42-2