Nitrilotris(methylenephosphonic acid) ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Tris(phosphonomethyl)amine, Nitrilotri(methylphosphonic acid)
72568-10G
72568-50G
SIAL72568-10GEA
2800
CZK
SIAL72568-10G
SIAL72568-50G
Nitrilotris(methylenephosphonic acid) ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Nitrilotris(methylenephosphonic acid)
Powerful complexing agent.
Vzorec:
C₃H₁₂NO₉P₃ MW: 299,05 g/mol Bod tání: ∼215 °C |
MDL Number:
MFCD00002138 CAS číslo: 6419-19-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Colorless or White |
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Assay by Titration (T) NaOH 1 M | ≥97,0% |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |