Tisk…
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
8387.5000EA 4190 CZK
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Bod varu: 194…250 °C
Bod vzplanutí: 70 °C
CAS číslo: 64742-47-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling Range 194 - 250 °C