Tisk…
Chlorid sodný BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 4830 CZK
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
Chlorid sodný BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599