Tisk…
Isoparaffine G zA
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Filter 0,2 um
125273.1612 125273.1214
APPC125273.1612EA 3850 CZK
APPC125273.1612 APPC125273.1214
Isoparaffine G zA
Isoparaffine
CAS číslo: 90622-57-4
UN: 3295
ADR: 3 III