Tisk…
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Low Temperature Evaporative Light-Scattering Detectors
Dodavatel: VWR Collection
903-0282EA 308530 CZK
903-0282 903-0283 903-0630 903-0631 903-0632
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Low Temperature Evaporative Light-Scattering Detectors
Detektory chromatografické
Tyto ELSD modely kombinují jednoduchost, spolehlivost a odolnost pro všechny analýzy nebo purifikace. Umožňují detekci všech zásadních složek. Detekce je založena na univerzálních vlastnostech všech analytů a nevyžaduje přítomnost chromoforů ani elektroaktivních skupin atd. Systém může být ovládán manuálně nebo prostřednictvím PC. Pro minimalizace nákladů a prodloužení doby životnosti je možné nastavit režim vzdáleného vypnutí.
  • minimalizuje rozšiřování zón analytů díky speciálnímu nebulizátoru a inovativnímu designu cely
  • díky funkci SAGA (Automatizované nastavení vstupu), je při programovém řízení možné kontrolovat úroveň vstupu, detektor automaticky přijímá nastavení vstupu tak, aby nedošlo k saturaci mimo rozsah detektoru
  • Kompletní dálkové ovládání: přívod plynu, ohřev, fotonásobič a zdroj světla mohou být automaticky vypnuty na konci analýzy nebo purifikace
  • pro shodu s GLP jsou k dispozici SOP protokoly a validační postupy
ELSD LC: Optimalizovaná citlivost netěkavých, tepelně labilních a polotěkavých sloučenin.
ELSD FP: Optimalizovaná délka dráhy a Gas focusing technologie v optické detekční cele chrání detektor před zanesením nebo znečištěním a prodlužuje dobu provozu.
ELSD 100: Optimalizuje citlivost tepelně labilních a polotěkavých sloučenin. Přímá linearita globálního dynamického rozsahu:lepší korelační koeficienty. Nový design optické hlavice založený na vysokém výkonu laseru nabízí nejvyšší poměr signál/šum pro všechny složky.