Tisk…
VWR®, Konfokální misky pro mikroskopii
Dodavatel: VWR Collection
734-2904EA 2960 CZK
734-2904 734-2906
VWR®, Konfokální misky pro mikroskopii
Misky kultivační Misky pro tkáňové kultury
Misky pro konfokální mikroskopii jsou využívány při fluorescenční mikroskopii, konfokální mikroskopii a pro fázové mikroskopy. Tyto misky kombinují výhody standardních PS 35 mm misek pro tkáňové kultury s optickými výhodami skla. Misky jsou k dispozici buď se skleněným středem Ø 15 nebo Ø 20 mm, s povrchem ošetřeným pro tkáňové kultury nebo bez ošetření.
  • vyrobeno z homogenního borosilikátového homogenního skla bez bublin
  • průhledné lepidlo v lékařské kvalitě, achromatické
  • povrch misky je hladký a bez rýhování, aby se maximalizovala růstová plocha
  • hrana na horní straně víka se spojí s hranou misky pro snadné a bezpečné stohování
  • odvzdušněná víka pro účinnou výměnu plynu
  • vhodné pro pozorování všech živých buněk
  • sterilizováno ozařováním elektronovým paprskem a nepyrogenní
Tloušťka skla: 0,16 až 0,19 mm.
Certifikace: ISO 13485:2003 a ISO 9001:2008.