Tisk…
384-jamkové destičky pro imunologii, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 8580 CZK
735-2051 735-2052 735-2053
384-jamkové destičky pro imunologii, BRANDplates®
Mikrodestičky Mikrodestičky a stripy pro imunologii
PS, pevné nebo s průsvitnou základnou. Tyto destičky s plochým dnem jsou k dispozici v různých barvách a ve formátu standardním nebo s průsvitnou základnou.
immunoGrade™: Povrch těchto destiček je optimalizován pro imobilizaci IgG, vykazující vysokou vaznou kapacitu k molekulám s hydrofilními a hydrofobními oblastmi. Destičky s povrchem immunoGrade™ jsou nejlepším výběrem pro standardní aplikace ELISA.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with an immunoGrade™More Product Information