Tisk…
1536-jamkové (UHTS) mikrodestičky, neošetřené, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 25740 CZK
735-2019 735-2020 735-2021
1536-jamkové (UHTS) mikrodestičky, neošetřené, BRANDplates®
Mikrodestičky Mikrodestičky pro HTS
Tyto PS destičky s plochým dnem jsou dostupné sterilní nebo nesterilní.
  • Všechny destičky BRANDplates® jsou alfanumericky označené, stohovatelné a kompatibilní s většinou standardních čteček a myček mikrodestiček
  • Bílé desky poskytují maximální odraz a minimální přeslechy během měření luminiscence; černé desky poskytují minimální rozptyl zadního světla během fluorescenčních analýz
  • Sterilní destičky jsou dodávány jednotlivě zabalené s víčkem
pureGrade™: Neošetřené, střední vazba, nesterilní povrch. Tyto destičky jsou vhodné pro homogenní testy, skrínyng a skladování.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certifikace: Destičky od BRAND nejsou cytotoxické dle ISO 10993-5, neobsahují endotoxíny (<0.01 EU/ml) a neobsahují DNA, DNázy a RNázy. Sterilní produkty v jsou v souladu s ISO 11137 a požadavky AAMI, SAL 10⁻⁶.