Tisk…
96-jamkové mikrodestičky, neošetřené, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 3220 CZK
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
96-jamkové mikrodestičky, neošetřené, BRANDplates®
Mikrodestičky Mikrodestičky pro HTS
PS, pevné destičky nebo s průsvitnou základnou. Destičky jsou k dispozici s různými tvary dna jamek (kruhové U-dno, kónické V-dno, rovné F-dno nebo C rovné dno se zaoblenými hranami), v různých barvách a sterilní nebo nesterilní.
  • všechny destičky od BRAND jsou alfanumericky značené, stohovatelné a kompatibilní s většinou standardních čteček a myček mikrodestiček
  • bílé destičky poskytují maximální odraz a minimální vedlejší signál během luminescenčních měření; černé destičky poskytují minimální zpětný rozptyl světla během fluorescenčních analýz
  • sterilní destičky jsou dodávány jednotlivě balené s víkem
pureGrade™: Neošetřené, střední vazba, nesterilní povrch. Tyto destičky jsou vhodné pro homogenní testy, skrínyng a skladování.
pureGrade™ S: Neošetřené, střední vazba, sterilní povrch. Sterilizované β zářením, tyto destičky jsou zejména vhodné pro bakteriologické testy.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Certifikace: Destičky BRAND nejsou cytotoxické dle ISO 10993-5, neobsahují endotoxiny (<0.01 EU/ml) a neobsahují DNA, DNázu a RNázu. Sterilní produkty jsou v souladu s ISO 11137 a požadavky AAMI, SAL 10-⁶.