Tisk…
Mikrodestičky 96-jamkové pro buněčné kultury, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 15140 CZK
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Mikrodestičky 96-jamkové pro buněčné kultury, BRANDplates®
Mikrodestičky Destičky pro bunečné kultury
PS, pevné nebo s průsvitnou základnou. Destičky jsou k dispozici v různých tvarech jamek (kruhové U-dno, kónické V-dno, ploché F dno nebo ploché C dno se zaoblenými hranami), v různých barvách a s výběrem povrchů ošetřených buněčnými kulturami.
  • všechny destičky BRANDplates® jsou alfanumericky značené, stohovatelné a kompatibilní s většinou čteček a myček mikrodestiček
  • standardní 96-jamkové destičky mají barevný alfanumerický kód identifikující typ povrchu (oranžový ošetřený buněčnou kulturou, modrý imunologicky ošetřený, šedý neošetřený)
  • bílé destičky poskytují maximální odraz a minimální vedlejší signál během luminescenčního měření; černé destičky poskytují minimální zpětný rozptyl světla během fluorescenčních analýz
cellGrade™: Standardní povrch pro kultivaci přilnavých buněčných linií. Chemické skupiny na povrchu destičky se váží na sérové sloučeniny, stimulují růst imobilizovaných buněk.
cellGrade™ plus: Tento povrch má strukturu podobnou proteinu. Je možnost kultivace buněk v médiu se sníženým obsahem séra. Povrch cellGrade™ plus je vhodný pro kultivaci náročnějších buněčných linií.
cellGrade™ premium: Tento povrch je ekvivalentní k poly-D-lysinu. Díky optimalizovaným povrchovým vlastnostem lze kultivovat nejvíce náročné buněčné linie. Buňky vykazují růst srovnatelný s poly-D-lysinovými povrchy.
inertGrade™: Povrch inhibuje vázání buněk. Zejména vhodné pro kultivaci buněk, kdy není žádána přilnavost, například při práci s buněčnými suspenzemi nebo kmenovými buňkami.
Certifikace: Destičky BRAND nejsou cytotoxické dle ISO 10993-5, neobsahují endotoxiny (<0,01 EU/ml) a neobsahují DNA, DNázu a RNázu. Sterilní produkty jsou v souladu s ISO 11137 a požadavky AAMI, SAL 10⁻⁶.