Tisk…
VWR®, Pinzety
Dodavatel: VWR Collection
232-0150EA 991 CZK
232-0150 232-0151 232-0152 232-0153 232-0154 232-0155
VWR®, Pinzety
Pinzety
PTFE, bílý
  • velmi dobrá chemická odolnost, inertní, nepřilnavý povrch
  • teplotně odolný od –200 do +280 °C
  • hladký povrch zabraňuje kontaminaci a zajišťuje snadné čištění