Whatman antibiotic assay discs
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Pro stanovení typu původce infekčních onemocnění a pro kontrolu jejich citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika in vitro pomocí metody stanovení inhibiční zóny. Antibiogram umožňuje racionální a selektivní chemoterapii. Testovací disky jsou potaženy chemoterapeutickými činidly, umístěny na inokulovaný živný agar a inkubovány. Velikost inhibiční zóny je měřítkem účinnosti látek.
- Jednotné silné měkké disky, pro absorbci testovacích roztoků při antibiotických testech
- 440 g/m² a 920 µm
Antibiogram umožňuje racionální a selektivní chemoterapii. Testovací disky mohou být potaženy chemoterapeutickými činidly, umístěny na naočkovaný živný agar a inkubovány. Velikost inhibiční zóny je měřítkem účinnosti látek.