dNTP
Dodavatel: VWR Chemicals
733-1363EA
2070
CZK
733-1363
733-1364
733-1854
733-1855
733-2846
dNTP
Činidla pro nukleové kyseliny
Nukleotidy
dNTP mixy a dNTP sady v kvalitě pro molekulární biologii vhodné k okamžitému použití. dNTP mix je připraven pro úsporu času stráveného manuálním zpracováváním a redukuje pravděpodobnost kontaminace omezením pipetování. Roztoky dNTP jsou též dostupné v sadách po čtyřech jednotlivých 100 mm dNTP. Oboje jsou vhodné pro použití pro PCR, značení DNA a sekvenační procesy.
- dostupné buď jako předpřipravené 10 mM nebo 25 mM roztoky, nebo jako sady jednotlivých 100 mM dNTP
- roztoky i sady byly funkčně testovány pro PCR
- čistota >99 % (HPLC)
- dodávány v roztoku o pH 7,3 - 7,5