Tisk…
Soupravy pro extrakci z gelů, E.Z.N.A.®
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
D2500-02EA 8410 CZK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
Soupravy pro extrakci z gelů, E.Z.N.A.®
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Purifikace DNA z gelů je běžná technika používaná pro izolaci specifických fragmentů DNA. Většina metod však buďto neumožňuje kompletní odstranění agarózy (což může vést k problémům při následných aplikacích), nastříhá řetězce DNA nebo poskytuje velmi nízké výtěžky.
  • extrakce DNA z agarózového gelu do 15 minut
  • optimalizované pufry zaručují čistou DNA
  • bez nutnosti organických extrakcí
  • purifikovaná DNA je vhodná pro veškeré následné aplikace
Souprava E.Z.N.A.® Gel Extraction kit používá technologii centrifugačních kolonek HiBind® pro extrakci fragmentů DNA v délce od 70 bp do 20 kb ze všech typů agarózových gelů s výtěžky až 85%. Souprava E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction Kit je určena pro extrakci DNA fragmentů z agarózového gelu s malým elučním objemem 10 až 15 µl.
Q-spin kolonky jsou bez víčka, aby umožnily rychlé zpracování více vzorků. Tyto kolonky poskytují vysoké výtěžky a mohou být použity pro laboratorní postupy zahrnující centrifugaci. V-spin kolonky obsahují připojené víčko a standardní Luer zakončení na spodní straně pro snadné, bezúnikové připojení k vakuovému manifoldu nebo k jehle se zakončením Luer. Tyto kolonky mohou být použity jak pro centrifugaci, tak pro vakuové systémy.