Tisk…
Mikrodestičky 96-jamkové pro imunologii, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 5240 CZK
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Mikrodestičky 96-jamkové pro imunologii, BRANDplates®
Mikrodestičky Mikrodestičky a stripy pro imunologii
PS, pevné nebo s průsvitnou základnou. Destičky jsou k dispozici v různých tvarech jamek (kruhové U-dno, kónické V-dno, ploché F-dno nebo C-ploché dno se zaoblenými hranami), v různých barvách a s výběrem ošetřených povrchů.
  • Všechny destičky BRANDplates® jsou alfanumericky označené, stohovatelné a kompatibilní s většinou standardních čteček a myček mikrodestiček
  • standardní 96-jamkové destičky mají barevný alfanumerický kód identifikující povrch (oranžový ošetřený buněčnou kulturou, modrý imunologicky ošetřený, šedý neošetřený)
  • bílé destičky poskytují maximální odraz a minimální vedlejší signál během luminescenčních měření; černé destičky poskytují minimální zpětný rozptyl světla během fluorescenčních analýz
immunoGrade™: Povrch těchto destiček je optimalizován pro imobilzaci IgG, vykazuje vysokou vazebnou kapacitu k molekulám s hydrofilními a hydrofobními oblastmi. Destičky s povrchem immunoGrade™ jsou nejlepším výběrem pro standardní aplikace ELISA.
hydroGrade™: Silně hydrofilní povrch. Zejména vhodné pro vázání molekul s převážně hydrofilními oblastmi. Destičky s povrchem hydroGrade™ lze použít v testech s kapalnou fází s hydrofobními sloučeninami.
lipoGrade™: Silně hydrofobní (lipofilní) povrchem. Zejména vhodné pro vázání molekul s hydrofobními oblastmi. Mikrodestičky s povrchy lipoGrade™ lze použít v testech s kapalnou fází s hydrofilními sloučeninami.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Certifikace: Destičky BRAND nejsou cytotoxické dle ISO 10993-5, neobsahují endotoxiny (<0,01 EU/ml) a neobsahují DNA, DNázu a RNázu.