Tisk…
VWR® Critical Swabs
Dodavatel: VWR Collection
149-0334EA 5520 CZK
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Tampóny odběrové Tampóny pro odběr vzorků
Tampóny obsahují polyuretanovou pěnu s otevřenými nebo uzavřenými buňkami 100 ppi a rukojetí ze 100% čistého polypropylenu. Některé mají modrý, skleněnými vlákny, vyztužený polypropylenový dřík pro extra tuhost, zejména pro použití v kritických prostředích.
  • jemný povrch je šetrný k citlivým součástkám
  • Hlavy jsou tepelně spojeny s rukojetí bez lepidla
  • odolné vůči běžně používaným rozpouštědlům používaným v kontrolovaném prostředí
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904