Tisk…
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 2110 CZK
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, powder
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149104
CAS číslo: 3470-37-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form Powder