Tisk…
384-jamkové (HTS) mikrodestičky pro buněčné kultury, BRANDplates®
Dodavatel: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 12870 CZK
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
384-jamkové (HTS) mikrodestičky pro buněčné kultury, BRANDplates®
Mikrodestičky Destičky pro bunečné kultury
PS, standardní nebo s průhlednou základnou. Tyto destičky s plochým dnem jsou k dispozici v různých barvách a ve standardním nebo průhledném formátu.
cellGrade™: Standardní povrch pro kultivaci přilnavých buněčných linií. Chemické skupiny na povrchu destičky se váží na sérové sloučeniny, stimulují růst imobilzovaných buněk.
cellGrade™ plus: Povrch má strukturu podobnou proteinu. Možnost kutivace buněk v médiu se sníženým obsahem séra. Povrch cellGrade™ plus je vhodný pro kultivaci náročnějších buněčných linií.
cellGrade™ premium: S Poly-D-Lysine ekvivalentním povrchem. S optimalizovanými vlastnostmi povrchu pro kultivaci i nejnáročnějších buněčných linií. Buňky vykazují růst porovnatelný s povrchy Poly-D-Lysine.