Tisk…
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
D3396-01EA 4940 CZK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® tissue DNA kit nabízí jednoduchou, rychlou a cenově výhodnou metodu pro izolaci DNA ze široké škály typů vzorků, včetně čerstvých nebo zmražených živočišných buněk a tkání. Po lyzi buněk může být purifikace DNA hotová do 30 minut. Najednou může být pomocí jednoduchého E.Z.N.A.® tissue DNA protokolu snadno zpracováno až 30 mg tkáně. Souprava využívá centrifugační kolonky a umožňuje zpracovávat jeden vzorek či více vzorků současně. Nejsou nutné extrakce fenolem/chloroformem ani časově náročné kroky jako precipitace izopropanolem nebo ethanolem. DNA purifikovaná za využití soupravy E.Z.N.A.® tissue DNA kit je vhodná pro většinu následných aplikací, jako jsou PCR, southern blot a restrikční enzymatické štěpení.
  • izolace DNA z čerstvých i zmražených vzorků
  • zpracování 30 mg tkáně do 20 minut (po lyzi)
  • purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací
  • optimalizované pufry zaručují vždy čistou DNA
  • bez organických extrakcí
Objednat
Produktová specifikace
Popis E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit (V-Spin)
Environmentally Preferable
Aplikace
Target molecule DNA
Refine target molecule Total DNA
Sample type Bacteria,Blood,Cultured cells,FFPE tissues,Human/animal cells and tissues
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Velikost vzorku 30 mg tissue