Tisk…
VWR®, Návleky na boty, SPP/CPE
Dodavatel: VWR Collection
113-8282EA 1790 CZK
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Návleky na boty, SPP/CPE
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové návleky na boty jsou vyrobeny z netkané textilie SPP s laminovanou CPE podrážkou.
  • Žádný šev pod chodidlem
  • Různé barevné podrážky (bílá, modrá nebo černá)
D×V: 410×170 mm
Váha: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE podrážka)
* Jedna velikost vhodná pro každého
Balení: 5 kusů na svazek, 10 svazků na sáček, 4 sáčky na pouzdro.