1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)benzene, (S,S)-Me-DUPHOS, 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholan-1-yl)benzene
H60647.MD
H60647.03
H60647.MDEA
4570
CZK
H60647.MD
H60647.03
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
Vzorec:
C₁₈H₂₈P₂ MW: 306,37 g/mol Bod tání: 66…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142322 CAS číslo: 136735-95-0 |
Výsledky specifikačního testu
Sensitivity | Air Sensitive |
Solubility | Insoluble in water |