Tisk…
Automat mycí a dezinfekční, PG 8583 CD
Dodavatel: MIELE
9960950 10224820 10224830 10224270 10224290 10203060 10224860 10224870 10224880
MIEL9960950EA 0 CZK
MIEL9960950 MIEL10224820 MIEL10224830 MIEL10224270 MIEL10224290 MIEL10203060 MIEL10224860 MIEL10224870 MIEL10224880
Automat mycí a dezinfekční, PG 8583 CD
Myčky laboratorního skla
Miele PG 8583 CD Laboratorní myčka skla představuje profesionální řešení laboratorního skla pro analytické experimenty. Tento přístup je obzvláště šetrný k materiálům a doporučují jej přední výrobci laboratorního skla.
  • řídící jednotka Touch-on-steel' s třířádkovým textovým displejem, který zobrazuje název programu, aktuální/cílovou teplotu a zbývající čas programu
  • programový catering pro všechny disciplíny a volná programová místa pro uživatelsky specifické programy
  • volně přiřaditelné tlačítka s přímým přístupem a jednotlivě volitelná jména programů pro rychlý přístup k rutinním úkolům
  • funkce AutoOpen/ComfortClose: ComfortClose pro uživatele znamená, že je potřeba vynaložit minimální sílu na uzavření dveří, dveře se automaticky zavřou a zamknou
  • zásobník na sůl s kapacitou cca 2 kg je umístěn ve dveřích
  • optimalizovaná ostřikovací ramena s 6 senzory; 2 odpovídají za monitoring rotace ostřikovacích ramen v přístroji a další 4 monitorují ostřikovací ramena na nakládacích vozících
  • 4vrstvý filtrační systém s velkým povrchem filtru, hrubým filtrem, filtrem na rozbité sklo a mikrofiltrem
  • hygienický systém čerstvé vody s přívodem čerstvé vody pro každou fázi programu
Greater capacity: An increased throughput capacity is the result of the new cabinet dimensions in combination with optimised load carriers, resulting in savings in terms of time, space and investment. Laboratory glassware turnaround is increased and work is speeded up at peak hours. Less space is required for storing items awaiting reprocessing. In large laboratories, this reduces investment costs as the same volume of glassware can be cleaned using fewer machines and fewer load carriers. The capacity per cycle when washing, for example, 50 to 100 ml round flasks and bottles, has been increased by no less than 388% compared with the G 78xx series.
Lepší čistota: Lepší mycí výkon odstraňuje potřebu manuálního dodatečného čištění. Hygienické zpracování je garantováno skříni z nerezové oceli špičkové kvality svařenou laserovou technologií čehož výsledkem je vnitřní skříň bez štěrbin, která zabraňuje hromadění nečistot. Ohřívací prvky přemístěné k čerpadlu ohřívače jsou bez koutů a štěrbin, kde by se mohla půda shromažďovat a snižovat dosah čisticích prostředků. Bez kaluží vody a laboratorní sklo je bez jakýchkoliv šmouh, které by mohly poškodit další řadu analytických experimentů.
Lepší flexibilita: Nová modulární koncepce košů v laboratoři zaručuje maximální flexibilitu v kombinaci s intuitivním provozem, protože moduly lze konfigurovat pro různé zatížení a znovu sestavit. Flexibilní design a rozsah možných kombinací snižuje počet vozíků a snižuje jak náklady na nákup, tak i úložný prostor. Rozsah a rozmanitost programů umožňuje klientům používat cílové programy přizpůsobené stupni znečištění a druhu a množství skleněného zboží. Kromě toho je také možné sestavit programy specifické pro klienta tak, aby vyhovovaly potřebě více klientů.
V PG 8583 je sušení horkým vzduchem CD DryPlus optimálním řešením pro duté nástroje nebo laboratorní sklo s úzkým průsvitem. Předřazený filtr H14 HEPA zajišťuje optimální oddělení částic od sušícího vzduchu. Filtr je snadno přístupný přes boční jednotku.
Certifikace: Shoda s IP 20, EN 980, EN 62304 a EN 50581
Informace pro objednávání: Koše a příslušenství nejsou součástí dodávky, je nutné je objednat samostatně. Požádejte o pomoc s konfigurací produktu svého obchodního zástupce/technické služby Avantor.