Chlazené inkubátory Heratherm jsou chlazeny pomocí Peltierových článků a vzorek je uchován při teplotách od 5 do 70 °C, inkubátory se vyznačují velmi nízkou spotřebou energie a nemusí být rozmrazovány. Technologie chlazení zajišťuje rovnoměrnost teploty a stabilitu, protože provoz probíhá bez rušivých vibrací. Jednotky mají kompaktní interiér z nerezové oceli, velký jasný fluorescenční displej (VFD) a vnitřní skleněné dveře pro bezpečné prohlížení vzorků.
- mikroprocesorové řízení, 10 programů - každý s 10 teplotními kroky, funkce smyčky, časovač v režimu týden / den nebo v reálném čase
- průchodka, rozhraní RS232 pro záznam dat, interiér z nerezové oceli (DIN 1.4301) a zaoblené rohy pro snadné čištění
- vyhřívané dveře s inteligentním ovládáním energie zajišťují sníženou kondenzaci i při nízkých teplotách
- nastavitelná ochrana před přehřátím (třída 2), která chrání vzorky a inkubátor
- rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobuje, aby bylo dosaženo optimální teploty
Jednotky jsou ovládány pomocí PID regulátoru s automatickou analýzou poruch při spuštění, pro zajištění správného provozu, uživatelé mohou nastavit teplotu v krocích po 0,1 ° C a kalibrace se provádí stiskem tlačítka. Flexibilní policový systém chráněný před překlopením optimalizuje zatížení. Stolní model IMP180 s vyrovnávacími nožkami je jednoduše stohovatelný bez nutnosti dalších pomůcek. Samostatně stojící model IMP400 lze díky uzamykatelným kolečkům snadno přemístit.
Informace o dodávce: dodáváno se dvěma nerezovými policemi a průchodkou s Ø 42 mm.