Tisk…
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 72, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
1872-050 1872-055 1872-047
WHAT1872-050EA 5800 CZK
WHAT1872-050 WHAT1872-055 512-0579
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 72, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Vzduchový filtrační papír s aktivním uhlím třídy 72 je určen pro monitorování znečištění ovzduší radioaktivním jódem ve zdravotnických a jaderných zařízeních.
  • Vysoce kvalitní kompozitní celulózo/skleněný filtrační papír
  • Plněno aktivním uhlím pro absorpci radioaktivního jódu
  • Vhodné pro použití v radioaktivním prostředí
Monitorování znečištění ovzduší radioaktivním jódem ve zdravotnických nebo jaderných zařízeních je kritickým bezpečnostním požadavkem. Celulózové filtrační papíry třídy 72 jsou navrženy speciálně pro tato prostředí a poskytují citlivé a přesné výsledky tím, že absorbují veškerý radioaktivní jód ve vzduchu pro analýzu.