Tisk…
Cleaning swabs, Foamtip™
Dodavatel: Texwipe
CF3050 CF1050 CF2050
TEXWCF3050EA 0 CZK
TEXWCF3050 TEXWCF1050 TEXWCF2050
Cleaning swabs, Foamtip™
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyto tyčinky Foamtips™ jsou vyrobeny z polyuretanové pěny pro použití ve zdravotnictví, díky tomu nabízí nejlepší otevřenou strukturu buněk poskytující charakteristiky zachycení částic.
  • Při čištění zachycuje povrchové částice
  • Vysoká kapacita rozpouštědla a dobré zadržení rozpouštědla pro aplikace s velkými objemy
  • Pěna tepelně spojena s rukojetí tyčinky bez použití lepidel
Tyto tyčinky se používají pro čištění nadbytečných lepidel po lepení, čištění mikro-mechanických přístrojů a odstraňují zbytky toku z desek plošných spojů. Bezvláknitá struktura neuvolňuje vlákna nebo částice.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904