Tisk…
Human recombinant SSP2 (from E. coli)
Dodavatel: Biorbyt
ORB49638-1 ORB49638-10 ORB49638-50
BIRBORB49638-1EA 0 CZK
BIRBORB49638-1 BIRBORB49638-10 BIRBORB49638-50
Human recombinant SSP2 (from E. coli)
Proteiny
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu SSP2
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma SentrinSpecific Protease 7
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Druhy Human
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Sekvence MKLKSVSQPSNTDAAKPTYTFLQKQSSGCYSLSITSNPDEEWREVRHTGLVQKLIVYPPPPTKGG LGVTNEDLECLEEGEFLNDVIIDFYLKYLILEKASDELVERSHIFSSFFYKCLTRKENNLTEDNP NLSMAQRRHKRVRTWTRHINIFNKDYIFVPVNESSHWYLA
UniProtKB Q9BQF6 (Human)
Čistota >95% as determined by reducing SDS-PAGE.
Formulace Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM HEPES, 5% Glycerol, pH 7.4.
Podmínky uskladnění Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
Testované aplikace SDS-PAGE