Tisk…
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 11940 CZK
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Běžně používaný krepovaný filtr pro méně kritické rutinní analýzy. Široce používané pro stanovení sacharózy v třtinovém cukru a ve farmaceutických laboratořích na běžné fitrace.
Tyto velmi silné filtrační papíry mají velkou pevnost za mokra díky přídavku malého množství chemicky stabilní pryskyřice. Normální kvalitativní aplikace nezanesou žádné významné množství nečistot do filtrátu. Pryskyřice bohužel obsahují dusík, proto tyto 'grades' by neměly být používány při Kjeldahlových stanoveních, atd.