Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® Polywipe C Heatseal
Dodavatel: CONTEC
PSCS0009 PSCS0009-BPR PSCS0012-BPR
CONTPSCS0009EA 16420 CZK
CONTPSCS0009 115-2786 115-2787
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® Polywipe C Heatseal
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Utěrky Polywipe-C Heatseal jsou vyrobeny z polyesteru a jsou vlhčené v roztoku 70% IPA a 30% deionizované vody.
  • velmi nízké uvolňování částic a extraktů
  • vlhčené ubrousky snižují spotřebu rozpouštědel a zaručují konzistentní výsledky čištění
  • odolné proti oděru a chemikáliím
  • jednotná úroveň napuštění snižuje spotřebu rozpouštědel a omezuje plýtvání
  • snížení expozice VOC spojené s používáním IPA
  • konstantní úroveň napuštění zaručí konzistentní výsledky a účinnost
Utěrka je na krajích upravena laserem. Tím vzniká velice čistá, neabrazivní hrana utěrky, díky níž můžete využít celou plochu utěrky. Ideální pro všeobecné využití a čištění v kritických prostorách.
Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.