Tisk…
VWR® TA Professional, Analytické váhy, Dotykovou Obrazovkou
Dodavatel: VWR Collection
611-3677EA 65390 CZK
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, Analytické váhy, Dotykovou Obrazovkou
Váhy
Laboratorní analytické váhy mají 5" barevnou dotykovou obrazovku s pokročilými aplikacemi a obsáhlé databáze pro profesionální využití. Uživatel může snadno a efektivně využívat všechny funkce váhy díky snadnému přístupu do interaktivních nabídek prostřednictvím grafických symbolů. Váhy jsou vybaveny chráněným přístupem pro 10 uživatelů a možností individuálního nastavení pro každého z těchto uživatelů. Vhodné pro laboratoře vyžadující soulad s GLP. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
  • vnitřní a vnější kalibrace (volitelný kalibrační certifikát výrobce)
  • mnohojazyčné (angličtina, němčina, francouština, italština, španělština nebo portugalština)
  • kontrolní vážení, statistiky, dynamické vážení, formulace a pokročilá funkce počítání kusů se statistickým reportem
  • pokročilá funkce hustoty, s výpočtem indexu hustoty pro hodnocení kvality kovů
  • speciální textilní funkce pro měření vláken (bavlna, prádlo, vlna, nylon, polyester) se statistickým reportem
  • sériový výstup pro připojení k tiskárně, port USB pro import nebo export databáze a testovacích výsledků
Modely se zabudovaným ionizátorem, označované jako -ION, zajišťují přesnou přípravu vzorku. Statické náboje se hromadí v různých vzorcích, které jsou váženy rutinně v laboratoři. Tyto statické náboje mohou vytvářet a měnit hodnoty hmotnosti. Foukaním iontů zabudovaný ionizátor neutralizuje statickou elektřinu a během několika sekund je vzorek připraven k vážení. Kalibrační systém automaticky kalibruje váhu při změně teploty nebo v nastavené časové lhůtě (tovární nastavení), což zajišťuje přesná měření i v případě, že uživatel manuálně nezkalibroval váhu.
Uživatel si může vybrat ze tří možností vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem „i“):
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+)
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o dodávce: Dodáváno s plastovým ochranným krytem.